missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(3aRS)-8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-3a,4-dihydro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine, Mikromol™

Produktkod. 17962996
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17962996 100 mg
17952226 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17962996 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1106.04

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(3aRS)-8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-3a,4-dihydro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-3a,4-dihydro-1-methyl-3H-Imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine (Midazolam Impurity)
CAS 59467-69-5
Analyt- eller komponentnamn 8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-3a,4-dihydro-1-methyl-3H-Imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine (Midazolam Impurity)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H15 Cl F N3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Midazolam Imp. I (EP), (3aRS)-8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-3a,4-dihydro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine, Midazolam Impurity I
InChI formel InChI=1S/C18H15ClFN3/c1-11-21-9-13-10-22-18(14-4-2-3-5-16(14)20)15-8-12(19)6-7-17(15)23(11)13/h2-8,13H,9-10H2,1H3
LEDER CC1=NCC2CN=C(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4N12
IUPAC-namn 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-3a,4-dihydro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine
Molekylvikt (g/mol) 327.78
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 327.0939 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.