missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxodecahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-5,8-diyl Diacetate (Mutilin 11,14-Diacetate), Mikromol™

Produktkod. 30049351
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049351 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049351 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0394.16

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxodecahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-5,8-diyl Diacetate (Mutilin 11,14-Diacetate)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxodecahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-5,8-diyl Diacetate (Mutilin 11,14-Diacetate)
CAS 14431-61-9
Analyt- eller komponentnamn (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxodecahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-5,8-diyl Diacetate (Mutilin 11,14-Diacetate)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C24 H36 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxodecahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-5,8-diyl Diacetate, Tiamulin Hydrogen Fumarate Imp. M (EP), Mutilin 11,14-Diacetate, Tiamulin Imp. M (EP), Tiamulin Hydrogen Fumarate Impurity M, Tiamulin Impurity M
InChI formel InChI=1S/C24H36O5/c1-8-22(6)13-19(28-16(4)25)23(7)14(2)9-11-24(12-10-18(27)20(23)24)15(3)21(22)29-17(5)26/h8,14-15,19-21H,1,9-13H2,2-7H3/t14-,15+,19-,20+,21+,22-,23+,24+/m1/s1
LEDER C[C@@H]1CC[C@@]23CCC(=O)[C@H]2[C@]1(C)[C@@H](C[C@@](C)(C=C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]3C)OC(=O)C
IUPAC-namn (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxodecahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-5,8-diyl Diacetate
Molekylvikt (g/mol) 404.54
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 404.2563 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.