missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxodecahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl Hydroxyacetate (Pleuromutilin), Mikromol™

Produktkod. 17930476
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17930476 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17930476 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0394.10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxodecahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl Hydroxyacetate (Pleuromutilin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pleuromutilin
CAS 125-65-5
Analyt- eller komponentnamn Pleuromutilin
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C22 H34 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Tiamulin Hydrogen Fumarate Imp. G (EP), Tiamulin Imp. G (EP), Pleuromutilin, (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxodecahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl Hydroxyacetate, Valnemulin Imp. E (EP), Tiamulin Hydrogen Fumarate Imp. G, Retapamulin related, Tiamulin Hydrogen Fumarate Impurity G, Valnemulin Hydrochloride Impurity E, Tiamulin Impurity G, Valnemulin Impurity E
InChI formel InChI=1S/C22H34O5/c1-6-20(4)11-16(27-17(25)12-23)21(5)13(2)7-9-22(14(3)19(20)26)10-8-15(24)18(21)22/h6,13-14,16,18-19,23,26H,1,7-12H2,2-5H3/t13-,14+,16-,18+,19+,20-,21+,22+/m1/s1
LEDER C[C@@H]1CC[C@@]23CCC(=O)[C@H]2[C@]1(C)[C@@H](C[C@@](C)(C=C)[C@@H](O)[C@@H]3C)OC(=O)CO
IUPAC-namn (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxodecahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl Hydroxyacetate
Molekylvikt (g/mol) 378.5
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 378.2406 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.