missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyldecahydro-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl-[(phenylsulfonyl)oxy]acetic Acid Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-decahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacyclo-octen-8-yl [(Phenylsulphonyl)oxy]acetate |
| CAS | 848129-54-4 |
| Molekylformel | C28 H38 O7 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-decahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacyclo-octen-8-yl [(Phenylsulphonyl)oxy]acetate, Tiamulin Hydrogen Fumarate Imp. P (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C28H38O7S/c1-6-26(4)16-22(35-23(30)17-34-36(32,33)20-10-8-7-9-11-20)27(5)18(2)12-14-28(19(3)25(26)31)15-13-21(29)24(27)28/h6-11,18-19,22,24-25,31H,1,12-17H2,2-5H3/t18-,19+,22-,24+,25+,26-,27+,28+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1CC[C@@]23CCC(=O)[C@H]2[C@]1(C)[C@@H](C[C@@](C)(C=C)[C@@H](O)[C@@H]3C)OC(=O)COS(=O)(=O)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-decahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacyclo-octen-8-yl [(Phenylsulfonyl)oxy]acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 518.66 |
| Formel vikt | 518.2338 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?