Läs mer
(3aS,6R,6aR)-Dihydro-6-methoxy-2,2-dimethylfuro[3,4-d]-1,3-dioxol-4(3aH)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3aS,6R,6aR)-Dihydro-6-methoxy-2,2-dimethylfuro[3,4-d]-1,3-dioxol-4(3aH)-one |
| CAS | 125851-01-6 |
| Molekylformel | C8H12O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | [3aS-(3aα,6α,6aα)]-Dihydro-6-methoxy-2,2-dimethylfuro[3,4-d]-1,3-dioxol-4(3aH)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O5/c1-8(2)12-4-5(13-8)7(10-3)11-6(4)9/h4-5,7H,1-3H3/t4-,5+,7+/m0/s1 |
| LEDER | O=C1O[C@@H](OC)[C@H]2[C@@H]1OC(C)(C)O2 |
| IUPAC-namn | (3aS,6R,6aR)-6-methoxy-2,2-dimethyldihydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4(3aH)-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.18 |
| Formel vikt | 188.07 |