Läs mer
(3b,13a)-3-(Acetyloxy)androst-5-en-17-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3beta,13alpha)-3-(Acetyloxy)androst-5-en-17-one |
| CAS | 18462-31-2 |
| Molekylformel | C21H30O3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Androst-5-en-17-one, 3-(acetyloxy)-, (3β,13α)- (9CI, ACI), (3β,13α)-3-(Acetyloxy)androst-5-en-17-one (ACI), 13α-Androst-5-en-17-one, 3β-hydroxy-, acetate (6CI, 8CI), 3β-Acetoxy-13α-androst-5-en-17-one |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O3/c1-13(22)24-15-8-10-20(2)14(12-15)4-5-16-17-6-7-19(23)21(17,3)11-9-18(16)20/h4,15-18H,5-12H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18-,20-,21+/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3CC=C2C1 |
| IUPAC-namn | [(3S,8R,9S,10R,13R,14S)-10,13-dimethyl-17-oxo-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.46 |
| Formel vikt | 330.2195 |