missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3b,17-Dihydroxy-16b-methyl-pregn-5-en-20-one Cyclic Ethylene Acetal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3beta,17-Dihydroxy-16beta-methyl-pregn-5-en-20-one Cyclic Ethylene Acetal |
| CAS | 115605-76-0 |
| Molekylformel | C24 H38 O4 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | (3beta,16beta)-3,17-Dihydroxy-16-methyl-Pregn-5-en-20-one Cyclic 1,2-Ethanediyl Acetal |
| InChI formel | InChI=1S/C24H38O4/c1-15-13-20-18-6-5-16-14-17(25)7-9-21(16,2)19(18)8-10-22(20,3)24(15,26)23(4)27-11-12-28-23/h5,15,17-20,25-26H,6-14H2,1-4H3/t15-,17-,18+,19-,20-,21-,22-,24+/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]2(C)[C@@]1(O)C5(C)OCCO5 |
| IUPAC-namn | (3S,8R,9S,10R,13S,14S,16S,17R)-10,13,16-trimethyl-17-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 390.556 |
| Formel vikt | 390.277 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?