Läs mer
(3b)-3-Hydroxypregna-5,14,16-trien-20-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3beta)-3-Hydroxypregna-5,14,16-trien-20-one |
| CAS | 5186-13-0 |
| Molekylformel | C21H28O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3β-Hydroxypregna-5,14,16-trien-20-one |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,6-7,15-16,19,23H,5,8-12H2,1-3H3/t15-,16-,19?,20?,21?/m0/s1 |
| LEDER | O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])C2CC[C@@]4(C)C3=CC=C4C(C)=O |
| IUPAC-namn | 1-((3S,8R,10R,13S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)ethan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.45 |
| Formel vikt | 312.21 |