missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(3b)-3-[(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-chol-5-en-24-oic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3beta)-3-[(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-chol-5-en-24-oic Acid |
| CAS | 72342-08-6 |
| Molekylformel | C29H46O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C29H46O4/c1-19(7-12-26(30)31)23-10-11-24-22-9-8-20-18-21(33-27-6-4-5-17-32-27)13-15-28(20,2)25(22)14-16-29(23,24)3/h8,19,21-25,27H,4-7,9-18H2,1-3H3,(H,30,31)/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,27?,28+,29-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC5CCCCO5 |
| IUPAC-namn | (4R)-4-[(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-3-(oxan-2-yloxy)-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 458.67 |
| Formel vikt | 458.3396 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?