Läs mer
(3b,4a,5a)-3,4-Dihydroxyandrostan-17-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3beta,4alpha,5alpha)-3,4-Dihydroxyandrostan-17-one |
| CAS | 59580-81-3 |
| Molekylformel | C19H30O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Androstan-17-one, 3,4-dihydroxy-, (3β,4α,5α)- (9CI, ACI), (3β,4α,5α)-3,4-Dihydroxyandrostan-17-one (ACI), 3β,4α-Dihydroxy-5α-androstan-17-one, (4α)-4-Hydroxyepiandrosterone |
| InChI formel | InChI=1S/C19H30O3/c1-18-10-8-15(20)17(22)14(18)4-3-11-12-5-6-16(21)19(12,2)9-7-13(11)18/h11-15,17,20,22H,3-10H2,1-2H3/t11-,12-,13-,14-,15-,17-,18+,19-/m0/s1 |
| LEDER | O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@@]([C@@]3([H])CC[C@@]2([H])[C@@H]1O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CCC4=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.44 |
| Formel vikt | 306.2195 |