missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(3b,5Z,7E)-3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-9,10-secocholestra-5,7,10(19)-triene-24-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3beta,5Z,7E)-3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-9,10-secocholestra-5,7,10(19)-triene-24-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 135359-42-1 |
| Molekylformel | C32H54O3Si |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (deltaR,1R,3aS,4E,7aR)-4-[(2Z)-2-[(5S)-5-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2-methylenecyclohexylidene]ethylidene]octahydro-delta,7a-dimethyl-1H-indene-1-pentanoic Acid Methyl Ester, (3beta,5Z,7E)-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-9,10-secochola05,7,10(19)-triene-24-carboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C32H54O3Si/c1-23-15-18-27(35-36(8,9)31(3,4)5)22-26(23)17-16-25-13-11-21-32(6)28(19-20-29(25)32)24(2)12-10-14-30(33)34-7/h16-17,24,27-29H,1,10-15,18-22H2,2-9H3/b25-16+,26-17-/t24?,27-,28+,29-,32+/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)CCCC(C)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@H](CCC3=C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)\CCC[C@]12C |
| IUPAC-namn | methyl 5-[(1R,3aS,4E,7aR)-4-[(2Z)-2-[(5S)-5-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-2-methylidenecyclohexylidene]ethylidene]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-1-yl]hexanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 514.85 |
| Formel vikt | 514.3842 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?