Läs mer
(3b)-Allopregnanolone Sulfate Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3beta)-Allopregnanolone Sulfate Sodium Salt |
| CAS | 215996-42-2 |
| Molekylformel | C21H33NaO5S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (3β,5α)-3-(Sulfooxy)pregnan-20-one Sodium Salt, 3β-Hydroxy-5α-pregnan-20-one Sulfate Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C21H34O5S.Na/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(26-27(23,24)25)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3;/h14-19H,4-12H2,1-3H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1/t14-,15-,16?,17+,18?,19?,20-,21+;/m0./s1 |
| LEDER | CC(=O)[C@H]1CCC2[C@@]1(CCC3C2CC[C@@H]4[C@@]3(CC[C@@H](C4)OS(=O)(=O)[O-])C)C.[Na+] |
| IUPAC-namn | sodium;[(3S,5S,10S,13S,17S)-17-acetyl-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] sulfate |
| Molekylvikt (g/mol) | 420.54 |
| Formel vikt | 420.1946 |