Läs mer
Uvex™ 3B Chem Classic Chemical Protection Overall
Produktkod. 17797649 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17797649 Liten
17707659 Intermediär
17717659 Betydande
17727659 X-large
17737659 2X-large
17747659 3X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17797649 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 8988009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11235.00 SEK
    10671.49 SEK / Paket med 25
    Save 563.51 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
Engångsoveraller tillverkade av polypropen SMS laminerad med polyetenfilm för maximal säkerhet.
  • Mycket hållbart material kombinerat med ultraljudssvetsade och tejpade sömmar säkerställer en effektiv barriär och maximal säkerhet
  • Ogenomtränglig för vätskor
  • Material med låg ljudnivå
  • Fri från silikon och färgvätande ämnen
  • Material: Polypropen non-woven laminerad med polypropenfilm
  • Ger skydd mot en mängd olika kemikalier
  • Långfingeröglor förhindrar att ärmarna glider upp på armen
  • Självhäftande dragkedja för optimalt skydd
  • Antistatiska egenskaper
  • Skydd mot infektionssjukdomar
  • Lätt och slitstarkt material
  • Hudvänligt textilgrepp på insidan
  • Elastiskt midjeband för perfekt passform
  • Säkra och bekväma stängningar tack vare elastiska band på huva, armar och ben
  • Bekväm dragkedja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemiska skyddskläder
Storlek Liten
Kön Unisex
Material Polypropen
Färg Gult
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Täckt resår
Hals stil Med huva
Huva typ Standard
Förslutningstyp Dragkedja med självhäftande flik
Sömtyp Inspelat
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Kemikalier
Certifikat och efterlevnad EN 14126, EN 14605 - typ 3B, EN 14605 - typ 4B, ISO 13982-1 - typ 5B, EN 1149-5, EN 1073-2