Läs mer
Uvex™ 3B Chem Classic Chemical Protection Overall
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Beskrivning
- Mycket hållbart material kombinerat med ultraljudssvetsade och tejpade sömmar säkerställer en effektiv barriär och maximal säkerhet
- Ogenomtränglig för vätskor
- Material med låg ljudnivå
- Fri från silikon och färgvätande ämnen
- Material: Polypropen non-woven laminerad med polypropenfilm
- Ger skydd mot en mängd olika kemikalier
- Långfingeröglor förhindrar att ärmarna glider upp på armen
- Självhäftande dragkedja för optimalt skydd
- Antistatiska egenskaper
- Skydd mot infektionssjukdomar
- Lätt och slitstarkt material
- Hudvänligt textilgrepp på insidan
- Elastiskt midjeband för perfekt passform
- Säkra och bekväma stängningar tack vare elastiska band på huva, armar och ben
- Bekväm dragkedja
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kemiska skyddskläder |
| Storlek | Liten |
| Kön | Unisex |
| Material | Polypropen |
| Färg | Gult |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Täckt resår |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |