Läs mer
Uvex™ 3B Chem Light Chemical Protection Overall
Produktkod. 17767649 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17767649 X-large
17737649 Liten
17747649 Intermediär
17757649 Betydande
17777649 2X-large
17787649 3X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17767649 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 8984312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3280.00 SEK
    3163.13 SEK / Paket med 25
    Save 116.87 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 30-09-2026
Engångsoveraller tillverkade av polypropen SMS laminerad med polyetenfilm för maximal säkerhet.
  • Lätt och mycket flexibelt material för hög bärkomfort
  • Vätsketät
  • Material med låg ljudnivå
  • Fri från färgvätande ämnen och silikon
  • Idealisk för städarbete
  • Långfingeröglor för att fästa ärmarna
  • Optimalt skydd tack vare självhäftande dragkedja
  • Antistatiska egenskaper
  • Skydd mot infektionssjukdomar
  • Fodrad med hudvänligt non-woven material
  • Säkra och bekväma stängningar tack vare elastiska band på huva, armar och ben
  • Elastiskt midjeband för optimal passform
  • Tvåvägs dragkedja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemiska skyddskläder
Storlek X-large
Kön Unisex
Material Polypropen
Färg Vitt, Gult, Orange
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Täckt resår
Hals stil Med huva
Huva typ Standard
Förslutningstyp Dragkedja med självhäftande flik
Sömtyp Inspelat
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Kemikalier
Certifikat och efterlevnad EN 14126, EN 14605 - typ 3B, EN 14605 - typ 4B, ISO 13982-1 - typ 5B, EN 13034 - typ 6B, EN 1149-5, EN 1073-2, ISO 27065 C3