Läs mer
3b-Hydroxy-5-cholenoic acid, MedChemExpress
Beskrivning
3b-Hydroxy-5-cholenoic acid is a monohydroxy bile acid of endogenous origin and could be found in children with the syndrome of hepatic ductular hypoplasia.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3b-Hydroxy-5-cholenoic acid |
| CAS | 5255-17-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H38O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | Ethanol : 5 mg/mL (13.35 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C |
| Molekylvikt (g/mol) | 374.56 |
| Formel vikt | 374.56 |
| Visa mer |