missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3b-Hydroxypregna-5,14-dien-29-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3beta-Hydroxypregna-5,14-dien-29-one |
| CAS | 22042-13-3 |
| Molekylformel | C21H30O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (3β)-3-Hydroxypregna-5,14-dien-20-one |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,7,15-17,19,23H,5-6,8-12H2,1-3H3/t15-,16-,17+,19-,20-,21+/m0/s1 |
| LEDER | CC([C@H]1CC=C2[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)=O |
| IUPAC-namn | 1-((3S,8R,9S,10R,13R,17S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)ethan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.46 |
| Formel vikt | 314.22 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?