Läs mer
3BDO, MedChemExpress
Produktkod. 16492638
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16492638 5 mg
16480439 10 mg
16404106 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16492638 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00434
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
MedChemExpress 3BDO is a new mTOR activator which can also inhibit autophagy.
3BDO is a new mTOR activator which can also inhibit autophagy.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3BDO
CAS 890405-51-3
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H17NO5
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (305.50 mM) ∣Ethanol : 20 mg/mL (61.10 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1OC(COC2=C([N+]([O-])=O)C=CC=C2)CC1CC3=CC=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 327.33
Formel vikt 327.33
Procent renhet 99.91%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid-Liquid Mixture
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease