Läs mer
(3Beta,13Alpha)-17-Methyleneandrost-5-en-3-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3beta,13alpha)-17-Methyleneandrost-5-en-3-ol |
| CAS | 2000206-95-9 |
| Molekylformel | C20H30O |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30O/c1-13-4-7-17-16-6-5-14-12-15(21)8-10-20(14,3)18(16)9-11-19(13,17)2/h5,15-18,21H,1,4,6-12H2,2-3H3/t15-,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=C |
| IUPAC-namn | (3S,8S,9S,10R,13R,14S)-10,13-dimethyl-17-methylidene-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.45 |
| Formel vikt | 286.2297 |