Läs mer
(3beta)-17-Iodoandrosta-5,16-dien-3-ol Acetate, Mikromol
Beskrivning
(3beta)-17-Iodoandrosta-5,16-dien-3-ol Acetate, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3Beta)-17-Iodoandrosta-5,16-dien-3-ol Acetate |
| CAS | 114611-53-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | (3Beta)-17-Iodoandrosta-5,16-dien-3-ol Acetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H29 I O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 17-Iodoandrosta-5,16-dien-3Beta-ol, Androsta-5,16-dien-3-ol, 17-iodo-, 3-acetate, (3β)- (ACI), Androsta-5,16-dien-3-ol, 17-iodo-, acetate, (3β)- (9CI), 17-Iodoandrosta-5,16-dien-3β-ol Acetate, (3β)-17-Iodoandrosta-5,16-dien-3-ol Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H29IO2/c1-13(23)24-15-8-10-20(2)14(12-15)4-5-16-17-6-7-19(22)21(17,3)11-9-18(16)20/h4,7,15-18H,5-6,8-12H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18-,20-,21-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC=C4I)[C@@H]3CC=C2C1 |
| Visa mer |