Läs mer
(3Beta)-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-cholest-5-en-24-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3beta)-3-(((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)-cholest-5-en-24-ol |
| CAS | 296758-98-0 |
| Molekylformel | C33H60O2Si |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H60O2Si/c1-22(2)30(34)16-11-23(3)27-14-15-28-26-13-12-24-21-25(35-36(9,10)31(4,5)6)17-19-32(24,7)29(26)18-20-33(27,28)8/h12,22-23,25-30,34H,11,13-21H2,1-10H3/t23-,25+,26+,27-,28+,29+,30?,32+,33-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)C(O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | (6R)-6-[(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-methylheptan-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 516.91 |
| Formel vikt | 516.4363 |