Läs mer
(3Beta)-3-Hydroxy-17-(3-pyridinyl)-androsta-5,16-dien-7-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3Beta)-3-Hydroxy-17-(3-pyridinyl)-androsta-5,16-dien-7-one |
| CAS | 1416316-29-4 |
| Molekylformel | C24H29NO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-3-Hydroxy-10,13-dimethyl-17-(pyridin-3-yl)-3,4,8,9,10,11,12,13,14,15-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-7(2H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29NO2/c1-23-9-7-17(26)12-16(23)13-21(27)22-19-6-5-18(15-4-3-11-25-14-15)24(19,2)10-8-20(22)23/h3-5,11,13-14,17,19-20,22,26H,6-10,12H2,1-2H3/t17-,19-,20-,22-,23-,24+/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@H]([C@@H]1CC=C2c4cccnc4)C(=O)C=C5C[C@@H](O)CC[C@]35C |
| IUPAC-namn | (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-17-pyridin-3-yl-1,2,3,4,8,9,11,12,14,15-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-7-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 363.49 |
| Formel vikt | 363.2198 |