Läs mer
(3Beta,4Beta)-3,4-dihydroxy-chol-5,7-dien-24-karboxylsyra metylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3beta,4beta)-3,4-Dihydroxy-chol-5,7-diene-24-carboxylic Acid Methyl Ester |
| Analyt- eller komponentnamn | (3beta,4beta)-3,4-Dihydroxy-chol-5,7-diene-24-carboxylic Acid Methyl Ester |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C26H40O4 |
| InChI formel | InChI=1S/C26H40O4/c1-16(6-5-7-23(28)30-4)18-10-11-19-17-8-9-21-24(29)22(27)13-15-26(21,3)20(17)12-14-25(18,19)2/h8-9,16,18-20,22,24,27,29H,5-7,10-15H2,1-4H3/t16?,18-,19+,20+,22+,24-,25?,26?/m1/s1 |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | [H][C@]12C([C@@](CC[C@]3([H])[C@H](C)CCCC(OC)=O)([H])[C@]3(C)CC2)=CC=C4[C@@H](O)[C@@H](O)CC[C@@]41C |
| IUPAC-namn | metyl(R)-5-((3S,4R,9S,10R,13R,14R,17R)-3,4-dihydroxy-10,13-dimetyl-2,3,4,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-17-yl)hexanoat |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Molekylvikt (g/mol) | 416.59 |
| Visa mer |