missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(3Beta,5Alpha,17Beta)-17-Methyl-androst-1-ene-3,17-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3beta,5alpha,17beta)-17-Methyl-androst-1-ene-3,17-diol |
| CAS | 13974-35-1 |
| Molekylformel | C20H32O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13,17-trimethyl-4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H32O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h6,9,13-17,21-22H,4-5,7-8,10-12H2,1-3H3/t13-,14-,15+,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | (3R,5S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13,17-trimethyl-3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.47 |
| Formel vikt | 304.2402 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?