Läs mer
(3beta,5alfa)-4,4-dimetylkolesta-8,14,24-trien-3-ol (Innehåller upp till 15 % ∆25 isomer), TRC
Produktkod. 30382415
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30382415 0.5 mg 0.5mg
30384550 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30382415 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4717250.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3beta,5alpha)-4,4-Dimethylcholesta-8,14,24-trien-3-ol
CAS 64284-64-6
Molekylformel C29H46O
Kvantitet 0.5 mg
Synonym 4,4-Dimethyl-5α-cholesta-8,14,24-trien-3β-ol, FF-MAS, Follicular Fluid Meiosis-activating Sterol
InChI formel InChI=1S/C29H46O/c1-19(2)9-8-10-20(3)22-12-13-23-21-11-14-25-27(4,5)26(30)16-18-29(25,7)24(21)15-17-28(22,23)6/h9,13,20,22,25-26,30H,8,10-12,14-18H2,1-7H3/t20-,22-,25+,26+,28-,29-/m1/s1
LEDER C[C@H](CCC=C(C)C)[C@H]1CC=C2[C@@]1(CCC3=C2CC[C@@H]4[C@@]3(CC[C@@H](C4(C)C)O)C)C
IUPAC-namn (3S,5R,10S,13R,17R)-4,4,10,13-tetrametyl-17-[(2R)-6-metylhept-5-en-2-yl]-1,2,3,5,6,7,11,12,16,17-dekahydrocyklopenta[a]fenantren-3-ol
Molekylvikt (g/mol) 410.67
Formel vikt 410.3549