missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(3Beta,5Alpha)-4,4-dimetylkolesta-8,14,24-trien-3-ol-d6 (Innehåller upp till 15 % Delta25-isomer), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3beta,5alpha)-4,4-Dimethylcholesta-8,14,24-trien-3-ol-d6 |
| Molekylformel | C29H40D6O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 4,4-Dimethyl-5α-cholesta-8,14,24-trien-3β-ol-d6, FF-MAS-d6, Follicular Fluid Meiosis-activating Sterol-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C29H46O/c1-19(2)9-8-10-20(3)22-12-13-23-21-11-14-25-27(4,5)26(30)16-18-29(25,7)24(21)15-17-28(22,23)6/h9,13,20,22,25-26,30H,8,10-12,14-18H2,1-7H3/t20-,22-,25+,26+,28-,29-/m1/s1/i4D3,5D3 |
| LEDER | [H][C@]1([C@H](C)CC/C=C(C)\C)CC=C([C@]1(C)CC2)C3=C2[C@]4(C)[C@](CC3)([H])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])[C@@H](O)CC4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 416.71 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?