Läs mer
(3Beta,5Alpha,6Alpha,20R)-Pregnane-3,6,20-triol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3beta,5alpha,6alpha,20R)-Pregnane-3,6,20-triol |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H36O3/c1-12(22)15-4-5-16-14-11-19(24)18-10-13(23)6-8-21(18,3)17(14)7-9-20(15,16)2/h12-19,22-24H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14+,15-,16+,17+,18-,19+,20-,21-/m1/s1 |
| Formel vikt | 336.2664 |