missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(3Beta,5Alpha)-Cholesta-8,14-dien-3-ol, TRC

Produktkod. 30362181
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30362181 50 mg
30360799 500 mg
30353648 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30362181 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC43152550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 19431-20-0
Molekylformel C27H44O
Molekylvikt (g/mol) 384.64
IUPAC-namn (3S,5S,10S,13R,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,5,6,7,11,12,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
LEDER CC(C)CCCC(C)[C@H]1CC=C2C3=C(CC[C@]12C)[C@@]4(C)CC[C@H](O)C[C@H]4CC3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (3beta,5alpha)-Cholesta-8,14-dien-3-ol
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h12,18-21,23,28H,6-11,13-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,23-,26+,27-/m1/s1
Formel vikt 384.3392
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.