Läs mer
(3Beta,5Beta,7Alpha,12Alpha)-3,7,12-Trihydroxy-cholestan-26-oic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3Beta,5Beta,7Alpha,12Alpha)-3,7,12-Trihydroxy-cholestan-26-oic Acid |
| CAS | 78608-74-9 |
| Molekylformel | C27H46O5 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | (3B,5B,7α,12α)-3,7,12-Trihydroxy-Cholestan-26-Oic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C27H46O5/c1-15(6-5-7-16(2)25(31)32)19-8-9-20-24-21(14-23(30)27(19,20)4)26(3)11-10-18(28)12-17(26)13-22(24)29/h15-24,28-30H,5-14H2,1-4H3,(H,31,32)/t15-,16-,17-,18-,19+,20?,21?,22+,23-,24?,26-,27+/m0/s1 |
| LEDER | C[C@@H](CCC[C@H](C)C(=O)O)[C@H]1CCC2C3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C |
| IUPAC-namn | (2S,6S)-2-methyl-6-[(3S,5S,7R,10S,12S,13R,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]heptanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 450.65 |
| Formel vikt | 450.3345 |