Läs mer
(3Beta,5Beta,7Alpha,12Alpha)-3-(Formyloxy)-7,12-dihydroxycholan-24-oic Acid Methyl Ester, TRC
Produktkod. 30407928
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30407928 250 mg
1 options
Produktkod. 30407928 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF700840250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3beta,5beta,7alpha,12alpha)-3-(Formyloxy)-7,12-dihydroxycholan-24-oic Acid Methyl Ester
CAS 42921-40-4
Molekylformel C26H42O6
Kvantitet 250 mg
Synonym Methyl 3beta-(Formyloxy)-7alpha,12alpha-dihydroxycholanate
InChI formel InChI=1S/C26H42O6/c1-15(5-8-23(30)31-4)18-6-7-19-24-20(13-22(29)26(18,19)3)25(2)10-9-17(32-14-27)11-16(25)12-21(24)28/h14-22,24,28-29H,5-13H2,1-4H3/t15-,16+,17+,18?,19+,20?,21-,22+,24?,25+,26-/m1/s1
LEDER COC(=O)CC[C@@H](C)C1CC[C@H]2C3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C)OC=O
IUPAC-namn methyl (4R)-4-[(3S,5R,7R,10S,12S,13R,14S)-3-formyloxy-7,12-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoate
Molekylvikt (g/mol) 450.61
Formel vikt 450.2981