missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3Beta,5Beta-tetrahydrokortison 3,21-diacetat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3beta,5beta-Tetrahydro Cortisone 3,21-Diacetate |
| CAS | 4003-93-4 |
| Molekylformel | C25H36O7 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3beta,17,21-Trihydroxy-5beta-pregnane-11,20-dione 3,21-Diacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C25H36O7/c1-14(26)31-13-21(29)25(30)10-8-19-18-6-5-16-11-17(32-15(2)27)7-9-23(16,3)22(18)20(28)12-24(19,25)4/h16-19,22,30H,5-13H2,1-4H3/t16-,17+,18+,19+,22-,23+,24+,25+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]12C)OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [2-[(3S,5R,8S,9S,10S,13S,14S,17R)-3-acetyloxi-17-hydroxy-10,13-dimetyl-11-oxo-2,3,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16-dodekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-17-yl]-2-oxoetyl] acetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 448.55 |
| Formel vikt | 448.2461 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?