missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3Beta,5Beta-Tetrahydro Kortison 3-acetat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3beta,5beta-Tetrahydro Cortisone 3-Acetate |
| Analyt- eller komponentnamn | 3beta,5beta-Tetrahydro Cortisone 3-Acetate |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C23 H34 O6 |
| Synonym | (3beta,5beta)-3,17,21-Trihydroxypregnane-11,20-dione 3-Acetate, 3beta,17,21-Trihydroxy-5beta-pregnan-11,20-dione 3-Acetate, 5beta-Pregnan-3beta,17alpha,21-triol-11,20-dione 3-Acetate, 3beta-Acetyloxy-17alpha,21-dihydroxy-5beta-pregnane-11,20-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C23H34O6/c1-13(25)29-15-6-8-21(2)14(10-15)4-5-16-17-7-9-23(28,19(27)12-24)22(17,3)11-18(26)20(16)21/h14-17,20,24,28H,4-12H2,1-3H3/t14-,15+,16+,17+,20-,21+,22+,23+/m1/s1 |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | CC(=O)O[C@H]1CC[C@@]2(C)[C@H](CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23)C1 |
| IUPAC-namn | [(3S,5R,8S,9S,10S,13S,14S,17R)-17-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimetyl-11-oxo-2,3,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16-dodekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-3-yl] acetat |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?