Läs mer
(3beta)-7-Dehydro Cholesterol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Dehydrocholesterol |
| CAS | 434-16-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C27 H44 O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Cholesta-5,7-dien-3β-ol (8CI), (3β)-Cholesta-5,7-dien-3-ol, 7,8-Didehydrocholesterol, 7-Dehydrocholesterin, 7-Dehydrocholesterol, Cholesterol, 7-dehydro-, Dehydrocholesterol, NSC 18159, Provitamin D3, δ5,7-Cholestadien-3β-ol, δ7-Cholesterol |
| InChI formel | InChI=1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9-10,18-19,21,23-25,28H,6-8,11-17H2,1-5H3/t19-,21+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C3=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | (3S,9S,10R,13R,14R,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 384.64 |
| Visa mer |