Läs mer
(3Beta,7Beta)-3-(Acetyloxy)-7-hydroxy-androst-5-en-17-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3beta,7beta)-3-(Acetyloxy)-7-hydroxy-androst-5-en-17-one |
| CAS | 37976-96-8 |
| Molekylformel | C21H30O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (3beta,7beta)-3-(Acetyloxy)-7-hydroxyandrost-5-en-17-one, 3beta-Acetoxy-7beta-hydroxyandrost-5-en-17-one, 3beta-O-Acetyl-7beta-hydroxydehydroepiandrosterone |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O4/c1-12(22)25-14-6-8-20(2)13(10-14)11-17(23)19-15-4-5-18(24)21(15,3)9-7-16(19)20/h11,14-17,19,23H,4-10H2,1-3H3/t14-,15-,16-,17-,19-,20-,21-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3[C@@H](O)C=C2C1 |
| IUPAC-namn | [(3S,7R,8R,9S,10R,13S,14S)-7-hydroxy-10,13-dimethyl-17-oxo-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 346.46 |
| Formel vikt | 346.2144 |