missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(3Beta,9Beta,10Alpha)-3-Hydroxy-pregna-5,7-dien-20-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3beta,9beta,10alpha)-3-Hydroxy-pregna-5,7-dien-20-one |
| CAS | 1819-14-3 |
| Molekylformel | C21H30O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 3β-Hydroxy-9β,10α-pregna-5,7-dien-20-one |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4-5,15,17-19,23H,6-12H2,1-3H3/t15-,17+,18-,19+,20+,21+/m0/s1 |
| LEDER | [H][C@]12C3=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@@]4(C)[C@]3([H])CC[C@@]1([C@@H](C(C)=O)CC2)C |
| IUPAC-namn | 1-[(3S,9R,10S,13S,14R,17S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.46 |
| Formel vikt | 314.2246 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?