missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3Beta-Acetoxybisnor-5-cholen-22-ol (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3Beta-Acetoxybisnor-5-cholen-22-ol |
| CAS | 55509-37-0 |
| Molekylformel | C24 H38 O3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | (20S)-3β-Acetoxy-23,24-dinorchol-5-en-22-ol, rac-(3R,8S,9S,10S,13R,14S,17R)-17-((R)-1-Hydroxypropan-2-yl)-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C24H38O3/c1-15(14-25)20-7-8-21-19-6-5-17-13-18(27-16(2)26)9-11-23(17,3)22(19)10-12-24(20,21)4/h5,15,18-22,25H,6-14H2,1-4H3/t15-,18+,19+,20-,21+,22+,23+,24-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H](CO)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(3S,8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 374.557 |
| Formel vikt | 374.282 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?