missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3Beta-Acetoxybisnor-5-cholen-22-ol (>90 %), TRC

Produktkod. 30312193
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30312193 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30312193 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA161740500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3Beta-Acetoxybisnor-5-cholen-22-ol
CAS 55509-37-0
Molekylformel C24 H38 O3
Kvantitet 500 mg
Synonym (20S)-3β-Acetoxy-23,24-dinorchol-5-en-22-ol, rac-(3R,8S,9S,10S,13R,14S,17R)-17-((R)-1-Hydroxypropan-2-yl)-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl acetate
InChI formel InChI=1S/C24H38O3/c1-15(14-25)20-7-8-21-19-6-5-17-13-18(27-16(2)26)9-11-23(17,3)22(19)10-12-24(20,21)4/h5,15,18-22,25H,6-14H2,1-4H3/t15-,18+,19+,20-,21+,22+,23+,24-/m1/s1
LEDER C[C@H](CO)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(=O)C
IUPAC-namn [(3S,8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-10,13-dimetyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-3-yl] acetat
Molekylvikt (g/mol) 374.557
Formel vikt 374.282
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.