missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3Beta-kolsyra, TRC

Produktkod. 30354001
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30354001 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30354001 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC4326055MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3beta-Cholic Acid
CAS 3338-16-7
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C24 H40 O5
Kvantitet 5 mg
Synonym Cholan-24-oic acid, 3,7,12-trihydroxy-, (3β,5β,7α,12α)-, 5β-Cholan-24-oic acid, 3β,7α,12α-trihydroxy- (8CI), 5β-Cholanic acid, 3β,7α,12α-trihydroxy- (7CI), (3β,5β,7α,12α)-3,7,12-Trihydroxycholan-24-oic acid, 3-Epicholic acid, 3β,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholanic acid, 3β,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholanoic acid, 3β-Cholic acid
InChI formel InChI=1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15+,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1
LEDER C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
IUPAC-namn (4R)-4-[(3S,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimetyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-17-yl]pentansyra
Molekylvikt (g/mol) 408.57
Formel vikt 408.2876
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.