missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3beta-erytrodiol, TRC

Produktkod. 30373112
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30373112 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30373112 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE65010510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Erythrodiol
CAS 545-48-2
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C30 H50 O2
Kvantitet 10 mg
Synonym (3β)-Olean-12-ene-3,28-diol, (+)-Erythrodiol, 3β-Erythrodiol
InChI formel InChI=1S/C30H50O2/c1-25(2)14-16-30(19-31)17-15-28(6)20(21(30)18-25)8-9-23-27(5)12-11-24(32)26(3,4)22(27)10-13-29(23,28)7/h8,21-24,31-32H,9-19H2,1-7H3/t21-,22-,23+,24-,27-,28+,29+,30+/m0/s1
LEDER CC1(C)CC[C@]2(CO)CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2C1
IUPAC-namn (3S,4aR,6aR,6bS,8aS,12aS,14aR,14bR)-8a-(hydroxymetyl)-4,4,6a,6b,11,11,14b-heptametyl-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradekahydropicen-3-ol
Molekylvikt (g/mol) 442.72
Formel vikt 442.3811
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.