Läs mer
3Beta-glykokolsyra, TRC
Produktkod. 30393334
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30393334 100 mg
30395112 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30393334 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG641355100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107589-98-0
Molekylformel C26H43NO6
Molekylvikt (g/mol) 465.62
Synonym N-[(3β,5β,7α,12α)-3,7,12-Trihydroxy-24-oxocholan-24-yl]glycine, 3β-N-Choloylglycine, 3β-Glycoreductodehydrocholic Acid, 3β,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholanic αcid-24-glycine, 3β-Cholylglycine, 3β-Glycine Cholate
IUPAC-namn 2-[[(4R)-4-[(3S,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimetyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-17-yl]pentanio]amino]ättiksyra
LEDER O[C@@H]1C[C@]2([H])C[C@@H](O)CC[C@]2(C)[C@]3([H])[C@]1([H])[C@@]4([H])[C@]([C@@H]([C@H](C)CCC(NCC(O)=O)=O)CC4)(C)[C@@H](O)C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3beta-Glycocholic Acid
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C26H43NO6/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33)/t14-,15+,16+,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-/m1/s1
Formel vikt 465.309