Läs mer
3beta-Hydroxy-17-oxo-5-androsten-7-one 7-(O-carboxymethyl)oxime, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3beta-Hydroxy-17-oxo-5-androsten-7-one 7-(O-carboxymethyl)oxime |
| CAS | 40573-87-3 |
| Molekylformel | C21 H29 N O5 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | [[[(3β)-3-Hydroxy-17-oxoandrost-5-en-7-ylidene]amino]oxy]acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C21H29NO5/c1-20-7-5-13(23)9-12(20)10-16(22-27-11-18(25)26)19-14-3-4-17(24)21(14,2)8-6-15(19)20/h10,13-15,19,23H,3-9,11H2,1-2H3,(H,25,26)/b22-16-/t13-,14-,15-,19-,20-,21-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@H]([C@@H]1CCC2=O)\C(=N/OCC(=O)O)\C=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C |
| IUPAC-namn | 2-[(E)-[(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-17-oxo-2,3,4,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-7-ylidene]amino]oxyacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 375.459 |
| Formel vikt | 375.205 |