Läs mer
3Beta-Hydroxy-5-cholestenoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3beta-Hydroxy-5-cholestenoic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H44O3/c1-17(6-5-7-18(2)25(29)30)22-10-11-23-21-9-8-19-16-20(28)12-14-26(19,3)24(21)13-15-27(22,23)4/h8,17-18,20-24,28H,5-7,9-16H2,1-4H3,(H,29,30)/t17-,18?,20+,21+,22-,23+,24+,26+,27-/m1/s1 |
| Formel vikt | 416.329 |
| Procent renhet | >95% |