missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3Beta-Hydroxyandrost-5-en-17-one Hydrazone, TRC

Produktkod. 30403452
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30403452 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30403452 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH8281401G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3beta-Hydroxyandrost-5-en-17-one Hydrazone
CAS 63015-10-1
Molekylformel C19H30N2O
Kvantitet 1 g
Synonym Androst-5-en-17-one, 3-hydroxy-, hydrazone, (3β)-, Androst-5-en-17-one, 3β-hydroxy-, hydrazone (7CI), 3β-Hydroxyandrost-5-en-17-one hydrazone, (3β)-3-Hydroxyandrost-5-en-17-one Hydrazone
InChI formel InChI=1S/C19H30N2O/c1-18-9-7-13(22)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21-20)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,22H,4-11,20H2,1-2H3/b21-17+/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
LEDER C[C@]12CC[C@H](O)CC1=CC[C@H]3[C@@H]4CC\C(=N/N)\[C@@]4(C)CC[C@H]23
IUPAC-namn (3S,8R,9S,10R,13S,14S,17E)-17-hydrazinylidene-10,13-dimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molekylvikt (g/mol) 302.45
Formel vikt 302.2358
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.