Läs mer
3beta-Hydroxyandrosta-5,15-dien-17-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3beta-Hydroxyandrosta-5,15-dien-17-one |
| CAS | 17921-63-0 |
| Molekylformel | C19 H26 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (3β)-3-Hydroxyandrosta-5,15-dien-17-one |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,5-6,13-16,20H,4,7-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1C=CC2=O |
| IUPAC-namn | (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.41 |
| Formel vikt | 286.1933 |