Läs mer
3Beta-Hydroxychol-5-enoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3Beta-Hydroxychol-5-enoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 20231-57-6 |
| Molekylformel | C25H40O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | L 601920-0, Methyl 3β-hydroxychol-5-en-24-oate, Methyl 3β-hydroxychol-5-enoate, Methyl Δ5-3β-Hydroxycholanoate, Methyl-3β-hydroxycholenate, NSC 84140 |
| InChI formel | InChI=1S/C25H40O3/c1-16(5-10-23(27)28-4)20-8-9-21-19-7-6-17-15-18(26)11-13-24(17,2)22(19)12-14-25(20,21)3/h6,16,18-22,26H,5,7-15H2,1-4H3/t16-,18+,19+,20-,21+,22+,24+,25-/m1/s1 |
| LEDER | CO[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCC(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl (4R)-4-[(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3-methoxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 388.58 |
| Formel vikt | 402.3134 |