missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3Beta-Tetrahydrocortisol 3,21-Diacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3beta-Tetrahydrocortisol 3,21-Diacetate |
| CAS | 6820-57-1 |
| Molekylformel | C25H38O7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3beta,11beta,17,21-tetrahydroxy-5beta-pregnan-20-one 3,21-Diacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C25H38O7/c1-14(26)31-13-21(29)25(30)10-8-19-18-6-5-16-11-17(32-15(2)27)7-9-23(16,3)22(18)20(28)12-24(19,25)4/h16-20,22,28,30H,5-13H2,1-4H3/t16-,17-,18+,19+,20+,22-,23+,24+,25+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@@H](CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [2-[(3R,5R,8S,9S,10S,11S,13S,14S,17R)-3-acetyloxy-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 450.57 |
| Formel vikt | 450.2618 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?