Läs mer
3CAI, MedChemExpress
Produktkod. 16497108
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16497108 10 mg
16483147 50 mg
16409657 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16497108 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16666
MedChemExpress 3CAI is a potent and specific AKT1 and AKT2 inhibitor.
3CAI is a potent and specific AKT1 and AKT2 inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3CAI
Fysisk form Solid
CAS 28755-03-5
Färg Pink
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H8ClNO
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (1291.12 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(CCl)C1=CNC2=CC=CC=C12
Molekylvikt (g/mol) 193.63
Formel vikt 193.63
Procent renhet 99.97%