Läs mer
Corning™ 3D Clear Starter Kit
Produktkod. 17891925 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Produktkod. Kvantitet
17891925 1 Kit
1 options
Produktkod. 17891925 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 5730
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cornings ™3D Clear Starter Kit kombinerar 30 mL 3D Clear med de fyra buffertlösningar som krävs för att bearbeta 3D-vävnadskulturer för immunmärkning. Endast immunolabels och nukleära fläckar behöver läggas till. Detta kit kommer med tillräckligt med material för att bearbeta tre 96-brunnars plattor med 3D-cellodlingsmodeller.
  • Snabb vävnadsrensning
  • Lätt att använda
  • Ingen speciell utrustning krävs
  • Kompatibel med IF, FP och andra fluorescerande etiketter
  • Mikroplatta och automationskompatibel
  • Vändbar att följa upp med 2D H &E/IHC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 Kit
Inkluderar 3D klar reagens, antikropp, blockering, penetration och tvättbuffert