Läs mer
Euro Protection™ 3D platta vikmasker FFP3 NR D
Produktkod. 15975920
Change view
Kvantitet:
20/Låda, 12 Lådor/Cs.
Produktkod. Kvantitet
15975920 20/Låda, 12 Lådor/Cs.
1 options
Produktkod. 15975920 Leverantör Euro Protection™ Leverantörsnummer 23385
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    831.45 SEK
    393.95 SEK / Paket med 20
    Save 437.50 SEK
    52% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Euro Protection™ 3D Flat Fold Masks FFP3 NR D är en engångsskyddsmask med näsklämma och resår för en säker och bekväm passform.
  • Flerskiktsdesign
  • Mjukt inre lager
  • Justerbar spännresår
  • Näsklämma
  • Nästätning/ansiktstätning
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 149:2001 + A1:2009
Disponibel För engångsbruk
Material SMS Polypropen
Storlek One Size
Filtreringslagermaterial Smältblåst elektrostatisk polypropen
Inkluderar Näsklämma
Latexfri Ja
Material Huvudband Latexfritt syntetiskt gummi
Material (liner) Mjuk polypropen
Nosstyckesmaterial Förstärkt polyeten
Nosstycke typ Näsklämma
Kvantitet 20/Låda, 12 Lådor/Cs.
Med Faceseal Ja
Vikt (metrisk) 18 g