Läs mer
(3E)-1-Acetyl-3-(ethoxyphenylmethylene)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-indole-6-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl (3E)-1-Acetyl-3-(ethoxyphenylmethylene)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-indole-6-carboxylate |
| CAS | 1168152-06-4 |
| Molekylformel | C21 H19 N O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (3E)-1-Acetyl-3-(ethoxyphenylmethylene)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-indole-6-carboxylic Acid Methyl Ester, 1H-Indole-6-carboxylic acid, 1-acetyl-3-(ethoxyphenylmethylene)-2,3-dihydro-2-oxo-, methyl ester, (3E)- (ACI), Methyl (3E)-1-acetyl-3-(ethoxyphenylmethylene)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-indole-6-carboxylate (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C21H19NO5/c1-4-27-19(14-8-6-5-7-9-14)18-16-11-10-15(21(25)26-3)12-17(16)22(13(2)23)20(18)24/h5-12H,4H2,1-3H3/b19-18+ |
| LEDER | CCO\C(=C/1\C(=O)N(C(=O)C)c2cc(ccc12)C(=O)OC)\c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | methyl (3E)-1-acetyl-3-[ethoxy(phenyl)methylidene]-2-oxoindole-6-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 365.379 |
| Formel vikt | 365.126 |